4-Chlorobenzoyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A16325.22EA
30
EUR
A16325.22
A16325.14
A16325.36
4-Chlorobenzoyl chloride ≥98%
4-Chlorobenzoyl chloride
Formule:
C₇H₄Cl₂O MW: 175,01 g/mol Kookpunt: 221…222 °C Smeltpunt: 12…14 °C Dichtheid: 1,377 Vlampunt: 105 °C (221 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00000686 CAS-nummer: 122-01-0 EINECS: 204-515-3 UN: 3265 ADR: 8,II |