2,3-Dichlorobenzamide ≥98%

Waarschuwing

A17265.06EA 129 EUR
A17265.06
2,3-Dichlorobenzamide ≥98%
2,3-Dichlorobenzamide
Formule: C₇H₅Cl₂NO
Smeltpunt: 165…168 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00173938
CAS-nummer: 5980-24-5

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR