2-Chlorobenzamide ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A15706.14EA 43.2 EUR
A15706.14 A15706.22
2-Chlorobenzamide ≥98%
2-Chlorobenzamide
Formule: C₇H₆ClNO
MW: 155,58 g/mol
Smeltpunt: 140…144 °C
Dichtheid: 1,34 g/cm³ (18 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007973
CAS-nummer: 609-66-5
EINECS: 210-195-6