5-Chloro-2-nitrobenzamide ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L09380.04EA 40.6 EUR
L09380.04 L09380.09
5-Chloro-2-nitrobenzamide ≥98%
5-Chloro-2-nitrobenzamide
Formule: C₇H₅ClN₂O₃
MW: 200,58 g/mol
Smeltpunt: 155…159 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00017509
CAS-nummer: 40763-96-0
EINECS: 000-000-0