Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
2-Chloro-3,6-difluorobenzamide ≥97%
Leverancier: Alfa Aesar
Waarschuwing
B24510.03EA 44.3 EUR InStock
B24510.03 B24510.06
2-Chloro-3,6-difluorobenzamide ≥97%
2-Chloro-3,6-difluorobenzamide
Formule: C₇H₄ClF₂NO
MW: 191,56 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01631444
CAS-nummer: 261762-40-7
EINECS: 000-000-0
UN: 0000
Order Now
Bestelling
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal