3-Chloro-4-fluoroanisole ≥97%

Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing

B22425.03EA 15.7 EUR
B22425.03 B22425.06 B22425.14
3-Chloro-4-fluoroanisole ≥97%
3-Chloro-4-fluoroanisole
Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Kookpunt: 189 °C
Dichtheid: 1,265
Vlampunt: 79 °C (175 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00070778
CAS-nummer: 202925-07-3

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR