2,5-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L09735.06EA 57.7 EUR
L09735.06
2,5-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
2,5-Dichlorophenyl isocyanate
Formule: C₇H₃Cl₂NO
Kookpunt: 120…122 °C (20 mmHg)
Smeltpunt: 28…31 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
MDL-nummer: MFCD00002002
CAS-nummer: 5392-82-5
EINECS: 226-396-7
UN: 2250
ADR: 6.1,II