3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
MAYBSB01665EAEA 0 EUR
MAYBSB01665EA MAYBSB01665.50 MAYBSB01665.1
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Kookpunt: 298 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 60…61 °C
Dichtheid: 1,422 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00037828
CAS-nummer: 6590-94-9
EINECS: 229-526-0
UN: 3265
ADR: 8,III