2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
L12672.06EA
237
EUR
L12672.06
L12672.03
2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥98%
2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate
Formule:
C₇H₃Cl₂NS MW: 204,08 g/mol Kookpunt: 122…124 °C (8 mmHg) Smeltpunt: 42…44 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00041056 CAS-nummer: 6590-95-0 EINECS: 000-000-0 UN: 2923 ADR: 8,III |