4-Chlorophenyl isothiocyanate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A12693.14EA 190 EUR
A12693.14 A12693.22 A12693.06
4-Chlorophenyl isothiocyanate ≥98%
4-Chlorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Kookpunt: 135…136 °C (24 mmHg)
Smeltpunt: 43…46 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004810
CAS-nummer: 2131-55-7
EINECS: 218-358-3
UN: 2923
ADR: 8,III