Phthalonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A15071.0BEA 113 EUR
A15071.0B A15071.22 ABCRAB118582.0100 A15071.30
Phthalonitrile ≥98%
Phthalonitrile
Formule: C₈H₄N₂
MW: 128,13 g/mol
Kookpunt: 305 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 139…141 °C
Dichtheid: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 162 °C (323 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001771
CAS-nummer: 91-15-6
EINECS: 202-044-8
UN: 3439
ADR: 6.1,II