Terephthalonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B23137.14EA 33.4 EUR
ABCRAB133125.0025 B23137.14 B23137.22
Terephthalonitrile ≥98%
Terephthalonitrile
Formule: C₈H₄N₂
MW: 128,13 g/mol
Smeltpunt: 224…227 °C
Dichtheid: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001810
CAS-nummer: 623-26-7
EINECS: 210-783-2