4-Nitrophthalonitrile 99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO416150050EA
76.2
EUR
ACRO416150050
ACRO416150250
4-Nitrophthalonitrile 99%
4-Nitrophthalonitrile
Formule:
C₈H₃N₃O₂ MW: 173,13 g/mol Smeltpunt: 140…144 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00040301 CAS-nummer: 31643-49-9 EINECS: 250-748-9 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Light yellow to beige to light green to light grey Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 140 to 144 °C |
HPLC | ≥98.5 % |