O-Acetylsalicylic acid
Leverancier: Cayman Chemical
Waarschuwing
CAYM70260-500EA 98.1 EUR
CAYM70260-500
O-Acetylsalicylic acid
O-Acetylsalicylic acid
Formule: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
MW: 180,16 g/mol
Kookpunt: 140 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 138…140 °C
Dichtheid: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 250 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002430
CAS-nummer: 50-78-2
EINECS: 200-064-1
Merck Index: 13,00856
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/25/2296925.jpg