O-Acetylsalicylic acid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Waarschuwing
20110.290EA 116 EUR
20110.290
O-Acetylsalicylic acid ≥99%, GPR RECTAPUR®
O-Acetylsalicylic acid
Formule: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
MW: 180,16 g/mol
Kookpunt: 140 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 138…140 °C
Dichtheid: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 250 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002430
CAS-nummer: 50-78-2
EINECS: 200-064-1
Merck Index: 13,00856
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/25/2296925.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Salicylic acid Max. 0.05 %