Benzoylchloride 96-100%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
|
Gevaar
|
21843.298EA
0
EUR
21843.298
Benzoylchloride 96-100%, TECHNICAL
Benzoylchloride
Formule:
C₇H₅ClO MW: 140,57 g/mol Kookpunt: 197,2 °C (1013 hPa) Smeltpunt: ∼–0,6 °C Dichtheid: 1,2023 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 72 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00000653 CAS-nummer: 98-88-4 EINECS: 202-710-8 UN: 1736 ADR: 8,II Merck Index: 13,01113 |
Specificaties testresultaten
Assay | 96 - 100 % |
n 20/D | 1.552 - 1.554 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...