3-Nitrobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO155840050EA 20 EUR
ACRO155840050 ACRO155845000 ACRO155841000
3-Nitrobenzoyl chloride 98%
3-Nitrobenzoyl chloride
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Kookpunt: 275 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 30…35 °C
Dichtheid: 1,42 g/cm³
Vlampunt: >112 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007247
CAS-nummer: 121-90-4
EINECS: 204-505-9
UN: 1759
ADR: 8,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %
UV at 300 nm A: ≤0.3
UV at 336 nm A: ≤0.05
UV at 380 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0003 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g