Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Benzamide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Waarschuwing
8.02191.0250EA 48.5 EUR InStock
8.02191.0250 8.02191.9999 8.02191.8000 8.02191.0005 8.02191.9025
Benzamide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzamide
Formule: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Kookpunt: 288 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 124 °C
Dichtheid: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Brandingspunt: 180 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007968
CAS-nummer: 55-21-0
EINECS: 200-227-7
UN: 0000
Merck Index: 13,01059
Order Now
Specification Test Results
Solubility 13 g/l (25°C)
Melting Point 124 - 127 °C
Molar Mass 550 kg/m3
Bulk Density 550 kg/m3
Vapor Pressure 0.000056 hPa (20 °C)
Flash Point 180 °C
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 6.9 (H2O) (saturated solution)
Ignition Point 500°C
Synonyms Benzoic acid amide
Hill Formula C7H7NO
Chemical Formula C6H5CONH2
Bestelling
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal