3-Aminobenzamide 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A10793.06EA 58.4 EUR
A10793.06 A10793.14
3-Aminobenzamide 98%
3-Aminobenzamide
Formule: C₇H₈N₂O
Kookpunt: 341 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 111…115 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007989
CAS-nummer: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9