3-Aminobenzamide, Millipore®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
165350-100EA 98.7 EUR
165350-100
3-Aminobenzamide, Millipore®
3-Aminobenzamide
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Kookpunt: 341 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 111…115 °C
MDL-nummer: MFCD00007989
CAS-nummer: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9