4-Aminobenzamide ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A12594.22EA 77 EUR
ABCRAB110749.0500 A12594.22 A12594.36 A12594.14
4-Aminobenzamide ≥98%
4-Aminobenzamide
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Smeltpunt: 182…184 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007999
CAS-nummer: 2835-68-9
EINECS: 220-612-3