Diallylftalaat, Supelco®
Leverancier: Merck
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
36925-250MGEA
43.2
EUR
36925-250MG
Diallylftalaat, Supelco®
Diallylftalaat
Formule:
C₁₄H₁₄O₄ MW: 246,26 g/mol Kookpunt: 290 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –70 °C Dichtheid: 1,12 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 165 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008646 CAS-nummer: 131-17-9 EINECS: 205-016-3 UN: 3082 ADR: 9,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...