Ethyl anthranilate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A14378.18EA 25.5 EUR
A14378.18 A14378.30 A14378.36 A14378.22
Ethyl anthranilate ≥98%
Ethyl anthranilate
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Kookpunt: 266…268 °C
Smeltpunt: 14…15 °C
Dichtheid: 1,118
Vlampunt: 138 °C (280 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007711
CAS-nummer: 87-25-2
EINECS: 201-735-1