Methyl anthranilate ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A15681.36EA 48.4 EUR
A15681.36 A15681.0B A15681.30
Methyl anthranilate ≥99%
Methyl anthranilate
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Kookpunt: 260 °C
Smeltpunt: 24 °C
Dichtheid: 1,170
Vlampunt: 123 °C (253 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007710
CAS-nummer: 134-20-3
EINECS: 205-132-4
Merck Index: 12,06099