Methyl anthranilate
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10171470EA 74.4 EUR
EHERC10171470
Methyl anthranilate
Methyl anthranilate
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Kookpunt: 237 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 24 °C
Dichtheid: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007710
CAS-nummer: 134-20-3
EINECS: 205-132-4
Merck Index: 12,06099