Methyl salicylate 99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO220490010EA
101
EUR
ACRO220490010
ACRO220490050
ACRO220495000
ACRO220490025
Methyl salicylate 99%
Methyl salicylate
Formule:
2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃ MW: 152,15 g/mol Kookpunt: 222 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 8…7 °C Dichtheid: 1,1825 g/cm³ Vlampunt: 110 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002214 CAS-nummer: 119-36-8 EINECS: 204-317-7 Merck Index: 12,06200 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5350 to 1.5380 (20°C, 589 nm) |
Density | (20/4°C) 1.180 to 1.186 g/ml |
GC | ≥98.5 % |