Methyl salicylate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Waarschuwing
25616.291EA 194 EUR
25616.291
Methyl salicylate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Methyl salicylate
Formule: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
MW: 152,15 g/mol
Kookpunt: 432 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 100…101 °C
Dichtheid: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 99 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002214
CAS-nummer: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 12,06200
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/31/2298931.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 99 %
Density (20/4) 1.180 - 1.190