Propyl-4-hydroxybenzoate
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Waarschuwing
EHERC14229200EA 68.9 EUR
EHERC14229200
Propyl-4-hydroxybenzoate
Propyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Kookpunt: 292 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 95 °C
Dichtheid: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002354
CAS-nummer: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 12,08051