Methyl 4-hydroxybenzoaat natriumzout 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO235145000EA 252 EUR
XXXX23514 ACRO235145000
Methyl 4-hydroxybenzoaat natriumzout 99%
Methyl-4-hydroxybenzoate sodium salt
Formule: C₈H₇NaO₃
MW: 174,13 g/mol
Smeltpunt: >125 °C
Vlampunt: >100 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00016470
CAS-nummer: 5026-62-0
EINECS: 225-714-1
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to almost white Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Titration with HClO4 98.5 to 102.0 % (On anhydrous substance)