Methyl 4-hydroxybenzoaat natriumzout
Leverancier: LGC Standards PROMOCHEM
Waarschuwing
PROOMM0431.01EA 2230 EUR
PROOMM0431.01
Methyl 4-hydroxybenzoaat natriumzout
Methyl-4-hydroxybenzoate sodium salt
Formule: C₈H₇NaO₃
MW: 174,13 g/mol
Smeltpunt: > 125 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00016470
CAS-nummer: 5026-62-0
EINECS: 225-714-1