Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?

Methyl 4-hydroxybenzoaat natriumzout, Sigma-Aldrich®

Leverancier: Sigma-Aldrich
Waarschuwing

SAFF85265-500GEA 202 EUR InStock
SAFF85265-500G TICI85265-500G
Methyl 4-hydroxybenzoaat natriumzout, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-hydroxybenzoate sodium salt


Formule: C₈H₇NaO₃
MW: 174,13 g/mol
Smeltpunt: Min. 125 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00016470
CAS-nummer: 5026-62-0
EINECS: 225-714-1
UN: 0000
Order Now

 

Bestelling

Details invoeren

Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt

Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals

Vul de certificaatdetails in

Geef het lotnummer in

Kies uit recente batch- en lotnummers:

Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal