Bis(2-ethylhexyl)ftalaat, Supelco®
Leverancier: Merck
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
36735-1GEA 41.9 EUR
36735-1G
Bis(2-ethylhexyl)ftalaat, Supelco®
Bis(2-ethylhexyl)ftalaat
Formule: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390,56 g/mol
Kookpunt: 386,9 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –50 °C
Dichtheid: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 195 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009493
CAS-nummer: 117-81-7
EINECS: 204-211-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02884
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/41/26651341.jpg