Diethyl phthalate 99%
Leverancier: Thermo Scientific
ACRO114520250EA 19.4 EUR
ACRO114520250 ACRO114520025 ACRO114520010 ACRO114520100
Diethyl phthalate 99%
Diethyl phthalate
Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Kookpunt: 298…299 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 1,118 g/cm³
Vlampunt: 156 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009111
CAS-nummer: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/50/2299950.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA