Diethyl phthalate ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A17529.0EEA
70.8
EUR
A17529.0E
A17529.0B
A17529.30
Diethyl phthalate ≥99%
Diethyl phthalate
Formule:
C₁₂H₁₄O₄ MW: 222,24 g/mol Kookpunt: 296…298 °C Smeltpunt: –64 °C Dichtheid: 1,118 Vlampunt: 160 °C (320 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009111 CAS-nummer: 84-66-2 EINECS: 201-550-6 Merck Index: 12,07527 |
![]() |