Diethyl phthalate

Leverancier: EDQM

EDQMD1410000EA 224 EUR
EDQMD1410000
Diethyl phthalate
Diethyl phthalate
Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Kookpunt: 298 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –3 °C
Dichtheid: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 156 °C (gesloten beker)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009111
CAS-nummer: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/50/2299950.jpg

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR