Diethyl phthalate ≥98%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
23995.467EA 699 EUR
23995.467
Diethyl phthalate ≥98%, TECHNICAL
Diethyl phthalate
Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Kookpunt: 298 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –3 °C
Dichtheid: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 156 °C (gesloten beker)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009111
CAS-nummer: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/50/2299950.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 98 %