Dimethyl phthalate, TECHNICAL
25611.294EA
0
EUR
25611.294
Dimethyl phthalate, TECHNICAL
Dimethyl phthalate
Formule:
C₁₀H₁₀O₄ MW: 194,19 g/mol Kookpunt: 283,7 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 6 °C Dichtheid: 1,192 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 146 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008425 CAS-nummer: 131-11-3 EINECS: 205-011-6 Merck Index: 13,03281 |
Specificaties testresultaten
Identification | Passes test |