Sodium salicylate, Sigma-Aldrich®
|
Waarschuwing
|
SIAL71945-1KGEA
157
EUR
SIAL71945-1KG
SIAL71945-250G
Sodium salicylate, Sigma-Aldrich®
Sodium salicylate
Formule:
HOC₆H₄COONa MW: 160,10 g/mol Smeltpunt: 200 °C Dichtheid: 0,32 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002440 CAS-nummer: 54-21-7 EINECS: 200-198-0 Merck Index: 12,08819 |