Phthalic acid ≥99.5% ACS
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
41770.36EA
168
EUR
41770.36
41770.22
Phthalic acid ≥99.5% ACS
Phthalic acid
Formule:
C₈H₆O₄ MW: 166,13 g/mol Kookpunt: 315…317 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 205 °C (ontbinding) Dichtheid: 1,593 Vlampunt: 168 °C (334 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002467 CAS-nummer: 88-99-3 EINECS: 201-873-2 Merck Index: 12,07527 |