Potassium hydrogen phthalate, Sigma-Aldrich®
SIAL60360-500GEA 122 EUR
SIAL60360-500G SIAL60360-1KG SIAL60360-100G
Potassium hydrogen phthalate, Sigma-Aldrich®
Potassium hydrogen phthalate
Formule: HOOCC₆H₄COOK
MW: 204,22 g/mol
Smeltpunt: 295…300 °C
Dichtheid: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00013070
CAS-nummer: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 12,07773
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/58/16640658.jpg