Phenyl salicylate ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
B20686.36EA
79
EUR
B20686.36
B20686.22
Phenyl salicylate ≥99%
Phenyl salicylate
Formule:
C₁₃H₁₀O₃ MW: 214,22 g/mol Kookpunt: 172…174 °C (12 mmHg) Smeltpunt: 41…45 °C Dichtheid: 1,307 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 160 °C (320 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002213 CAS-nummer: 118-55-8 EINECS: 204-259-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,07464 |