Diphenyl phthalate
Leverancier: LGC Standards PROMOCHEM
Waarschuwing
PROOCHE147EA 290 EUR
PROOCHE147
Diphenyl phthalate
Diphenyl phthalate
Formule: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Kookpunt: 405 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 74…76 °C
Dichtheid: 1,313 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00003038
CAS-nummer: 84-62-8
EINECS: 201-546-4
Merck Index: 12,07460