2,6-Difluorophenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B22805.03EA 42 EUR
B22805.03 B22805.06 B22805.14
2,6-Difluorophenylboronic acid ≥98%
2,6-Difluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157,91 g/mol
Smeltpunt: ∼ 140 °C (ontbinding)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00792436
CAS-nummer: 162101-25-9