2-Fluorophenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
B23103.06EA
263
EUR
B23103.06
B23103.14
B23103.03
2-Fluorophenylboronic acid ≥98%
2-Fluorophenylboronic acid
Formule:
C₆H₆BFO₂ MW: 139,92 g/mol Smeltpunt: 100…108 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00674013 CAS-nummer: 1993-03-9 EINECS: 000-000-0 |