2-Fluorophenylboronic acid
Leverancier: Molekula
MOLE18550854-1GEA 0 EUR
MOLE18550854-1G
2-Fluorophenylboronic acid
2-Fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₆BFO₂
MW: 139,92 g/mol
MDL-nummer: MFCD00674013
CAS-nummer: 1993-03-9