3,4-Difluorophenylboronic acid 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO359160050EA
70.8
EUR
ACRO359160050
MAYBAC35916.50
MAYBAC35916.1
3,4-Difluorophenylboronic acid 97%
3,4-Difluorophenylboronic acid
Formule:
C₆H₅BF₂O₂ MW: 157,91 g/mol Smeltpunt: 289…290 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00807405 CAS-nummer: 168267-41-2 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |