4-Fluorophenylboronic acid

Leverancier: Molekula
Waarschuwing

MOLEM76942805EA 0 EUR
MOLEM76942805
4-Fluorophenylboronic acid
4-Fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₆BFO₂
MW: 139,92 g/mol
Smeltpunt: 263…265 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00039136
CAS-nummer: 1765-93-1

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR