Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?

2,3,4-Trifluorobenzaldehyde ≥98%

Leverancier: Acros Organics
Waarschuwing

ACRO312710050EA 121 EUR InStock
ACRO312710050 ACRO312710010
2,3,4-Trifluorobenzaldehyde ≥98%
2,3,4-Trifluorobenzaldehyde


Formule: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Kookpunt: 77 - 79 °C (20 -rr)
Dichtheid: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Brandingspunt: 56°C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00061230
CAS-nummer: 161793-17-5
EINECS: 000-000-0
UN: 0000
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

Bestelling

Gerelateerde informatie

Details invoeren

Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt

Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals

Vul de certificaatdetails in

Geef het lotnummer in

Kies uit recente batch- en lotnummers:

Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal