3,4,5-Trifluorobenzonitrile ≥97%

Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar

B23143.03EA 77.2 EUR
B23143.03 B23143.06
3,4,5-Trifluorobenzonitrile ≥97%
3,4,5-Trifluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Kookpunt: 72…73 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 44…47 °C
Vlampunt: 62 °C (143 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00074948
CAS-nummer: 134227-45-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR