Tetrafluoroisophthalonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
B21599.03EA 41.9 EUR
B21599.03 B21599.14 B21599.06
Tetrafluoroisophthalonitrile ≥97%
Tetrafluoroisophthalonitrile
Formule: C₈F₄N₂
MW: 200,1 g/mol
Kookpunt: 283 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 76…78 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00013290
CAS-nummer: 2377-81-3
EINECS: 000-000-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III